Learn More
Lovibond™ Celle per colorimetria in vetro ottico
Made from optical glass to the highest standards.
60.50€ - 176.00€
Specifica
Tipo | Cella per colorimetria |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Strumenti modello Fs, PFXi-195, 880, 950 e 995 con campioni non riscaldati (fino a 40 °C) |
Materiale | Vetro ottico |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11947765
|
Lovibond™
605960 |
10 mm |
60.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10634943
|
Lovibond™
606010 |
33 mm |
77.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10436962
|
Lovibond™
606130 |
10.79 mm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11908464
|
Lovibond™
606080 |
1 policci (25.4 mm) |
64.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12891983
|
Lovibond™
606030 |
100 mm |
176.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Made from optical glass to the highest standards.
Cuvette di precisione in una gamma di dimensioni e lunghezze dei percorsi. Nota: Per strumenti dotati di riscaldatore e ogni volta che le cuvette sono soggette a sbalzi termici, si consiglia di utilizzare cuvette in borosilicato.
- Serie: W600 Optical
- 21 x cuvette da 40 mm
- Utilizzare solo con campioni non riscaldati (fino a 40 °C)
Specifica
Cella per colorimetria | |
Strumenti modello Fs, PFXi-195, 880, 950 e 995 con campioni non riscaldati (fino a 40 °C) | |
Vetro ottico |