Learn More
Cole-Parmer™ Sacchetti in polietilene a bassa densità
Store a variety of solids or powders in these LDPE bags. Low Density Polyethylene Bags stand up to your storage needs with a strong bottom seal.
Marca:  Cole-Parmer™ 06505-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11868631
  • 66.15€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Seal with heat sealer or bag ties
  • Good for general laboratory storage
  • Available in a variety of sizes and thicknesses
Specifica
Specifica
Low-Density Bag
Polyethylene
2 mil
127 mm
Clear
1000 Each
127 x 76mm
76 mm