Learn More
Ly-6G Rat, Biotin, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB77-B-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952458
  • 276.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Ly-6G
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6c1
Protein A/G Purified
RUO
17067
IgG2b κ
Flow Cytometry
RB6-8C5
Biotin
NP_001238984
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.