Learn More
Ly-6G Rat, PE, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB56-PE-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942218
  • 250.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Ly-6G
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
Protein A/G Purified
RUO
546644
IgG2a κ
Flow Cytometry
1A8
PE
XP_006521677
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.