Learn More
Cytiva MabSelect PrismA Chromatography Resin
Protein A Chromatography Resin
2515.00€ - 6982.00€
Specifica
Matrix Highly cross-linked agarose, spherical.
Content And Storage 2 to 8°C, 20% ethanol
Pressione operativa max 300 cm/hr.
Dimensione particelle 60 μm
Da utilizzare con (applicazione) Antibody affinity chromatography
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15873965
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
17549801
25 mL
2515.00€
25mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15883965
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
17549802
200 mL
6982.00€
200mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
MabSelect PrismA has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein A-derived ligand, allowing future demands in mAb processing to be met.
Specifica
Specifica
Highly cross-linked agarose, spherical.
300 cm/hr.
Antibody affinity chromatography
Alkaline-stabilized protein A-derived (E.coli).
2 to 8°C, 20% ethanol
60 μm
Chromatography Resin