Learn More
Brady™ Magnetic Plastic Radiation Transport Sign
34.85€ - 35.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | Class 7: Radioactive material |
---|---|
Materiale | Plastic |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Descrizione | Magnetic Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11720254
|
Brady™
223619 |
Radioactive substances |
35.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11710993
|
Brady™
811670 |
Radioactive substances 7B II |
35.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11770983
|
Brady™
811664 |
Radioactive material 7A I |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11760993
|
Brady™
811676 |
Radioactive substances 7C III |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Class 7: Radioactive material | |
1 Ea. | |
Magnetic Plastic | |
297 mm | |
Radioactive Transport Sign |
Plastic | |
Permanent Acrylic | |
297 mm | |
English |