Learn More
Abnova™ MALAT1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FS0065.200uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16073515
  • 2430.00€ / 200µL
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
HCN,MALAT-1,NCRNA00047,NEAT2,PRO2853
378938
200 μL
Tube
metastasis associated lung adenocarcinoma transcript 1 (non-protein coding)
MALAT1
DNA/RNA