Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Malt Extract NPS Including Dispenserfilter
Sterile, dehydrated culture media pads with a gridded membrane filter.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ 14086--50----RDN
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.16500kg
Codice prodotto. 15952500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Malt extract nutrient pads with gridded membranes
  • For determination of yeasts and molds acc. to international Standards e.g. APHA, AOAC, IFU and internal SOPs.
  • Trouble-free storage up to 24 months
  • Economical by time- and cost-savings
  • Highly versatile -multiple applications
  • Consistent quality
  • Validation guide available
  • Easy handling
  • Compliance with international standards and references
Specifica
Specifica
Gray
Malt Extract
Yeast, Molds
10 x 10 petri dishes with NPS in bags, dispenser-ready membrane filters
100/Pk.
0.8μm Pore Size Disc
Sterile
White
0.8μm
50 mm