Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Malt Extract NPS Including Dispenserfilter
Sterile, dehydrated culture media pads with a gridded membrane filter.
262.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Tipo di media | Malt Extract |
Sterilità | Sterile |
Target Organism Class | Yeast, Molds |
Colore della griglia | White |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15912490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14050--50----RDN |
0.45μm Pore Size Disc |
262.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15952500
|
Sartorius Stedim Biotech™
14086--50----RDN |
0.8μm Pore Size Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Malt extract nutrient pads with gridded membranes
- For determination of yeasts and molds acc. to international Standards e.g. APHA, AOAC, IFU and internal SOPs.
- Trouble-free storage up to 24 months
- Economical by time- and cost-savings
- Highly versatile -multiple applications
- Consistent quality
- Validation guide available
- Easy handling
- Compliance with international standards and references
Specifica
Gray | |
Sterile | |
White | |
100/Pk. |
Malt Extract | |
Yeast, Molds | |
10 x 10 petri dishes with NPS in bags, dispenser-ready membrane filters | |
50 mm |