Learn More
Emma Safety Footwear Mammoet M1966 D Safety Shoes
State-of-the art Sympatex™ construction provides perfect foot protection for 'hands on' roles within the Chemical Industry and Agriculture. Virtually waterproof, these boots allow feet to breathe properly, keeping them cool and dry.
Marca:  Emma Safety Footwear 584848-40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.09600kg
Codice prodotto. 15988801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Oil Nubuck construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Sympatex™ Waterproof
  • Heat and cold insulated
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Mammoet M1966 D
Oiled Nubuck
Steel
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™
40