Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Hot Start Taq DNA Polimerasi
Enhance the specificity, sensitivity, and yield of DNA amplification with this hot start DNA polymerase.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0601
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.51950kg
Codice prodotto. 10140740
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase is a chemically modified recombinant Taq DNA polymerase. The enzyme is inactive at room temperature, avoiding extension of non-specifically annealed primers or primer dimers and providing higher specificity of DNA amplification. The functional activity of the enzyme is restored during a short 4 minute incubation at 95°C. The activated enzyme maintains the same functionality as Taq DNA polymerase. Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase is also available in a master mix format.
Highlights
  • Four minute activation time
  • High PCR specificity and sensitivity
  • Room temperature PCR set up