Learn More
Pipette di classe AS tipo 2 in vetro graduate MBL™
Per pipettaggi di precisione. La pipetta in vetro soda-calcico MBL™ di classe AS tipo 2 presenta delle graduazioni color ambra permanenti.
Marca: MBL PRA810AS
10.24 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21936" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Descrizione
- Complies with ISO 835
- Calibrated to deliver from any graduation line down to zero at the jet
- Graduations in permanent amber stain which resists aggressive washing solutions
- Each pipette is calibrated 'to deliver' with a +5s waiting time
- Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
Specifica
Sì | |
Vetro sodico-calcico | |
0.01 ml | |
1 mL |
DIN EN ISO 835:2007 | |
Sì | |
±0.007 ml | |
Pipetta |