Learn More
MBL™ Graduated Class B Type 3 Glass Pipets
Complies with ISO 835. MBL™ Graduated Class B Type 3 Glass Pipets are manufactured from soda-lime glass with robust tooled rim.
Marca:  MBL PRA830B
21.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12603042
  • 22.95€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the jet
  • Graduations in permanent amber stain which resists aggressive washing solutions
Specifica
Specifica
To Deliver
Vetro sodico calcico
0.01 ml
±0.01 ml
1 mL
ISO 835
5/Pk.
Giallo
Pipetta graduata