Learn More
MBL™ Graduated Class B Type 3 Glass Pipets
Complies with ISO 835. MBL™ Graduated Class B Type 3 Glass Pipets are manufactured from soda-lime glass with robust tooled rim.
22.70€ - 41.15€
Specifica
Calibrazione | To Deliver |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 835 |
Materiale | Vetro sodico calcico |
Graduato | Sì |
Quantità | 5/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12623042
|
MBL
PRA836B |
10 mL |
25.05€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12603042
|
MBL
PRA830B |
1 mL |
22.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12434741
|
MBL
PRA838B |
25 mL |
41.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12613042
|
MBL
PRA834B |
5 mL |
22.85€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12590046
|
MBL
PRA832B |
2 mL |
22.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the jet
- Graduations in permanent amber stain which resists aggressive washing solutions
Specifica
To Deliver | |
Vetro sodico calcico | |
5/Pk. |
ISO 835 | |
Sì |