Learn More
Mercury Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical J/8047/08
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7697-37-2 Peso : 0.51500kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 500mL
Codice prodotto. 10010200
  • 37.50€ / 500mL
Spedizione stimata: 14-06-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Identificatori chimici
7783-34-8
342.61
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercury(2+);dinitrate;hydrate
H2HgN2O7
MFCD00149736
3084029
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
7783-34-8
MFCD00149736
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
342.61
Liquid
1
500mL
H2HgN2O7
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercury(2+);dinitrate;hydrate
3084029
HDPE plastic bottle
Colorless
Videos
SDS Documenti