Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Metal Combination Electrode
SI Analytics™ ScienceLine Metal Combination Electrode is the first choice for titration and can be used in a range of applications like general redox titrations.
311.00€ - 328.00€
Specifica
Tipi di connettore | Plug Head |
---|---|
Materiale | Glass |
Tipo | Metal Combination Electrode |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |
Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Lunghezza (sistema metrico) | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Lunghezza (sistema metrico) | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10241981
|
SI Analytics™
285102249 |
Pt 6280 | 120 mm | Ceramic Diaphragm |
311.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10790612
|
SI Analytics™
285102019 |
Pt 62 | 120 mm | Platinum Diaphragm |
313.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10345341
|
SI Analytics™
285102002 |
Pt 61 | 170 mm | Platinum Diaphragm |
321.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10478952
|
SI Analytics™
285102413 |
Agcl 62 | 120 mm | Diaframma in platino |
328.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Metal combination electrode with plug head and connection cable
- For use with determining acid value and halogenide (mostly chloride)
- For determinging iodine number, peroxice value, and general redox titrations
Specifica
Plug Head | |
Metal Combination Electrode | |
12 mm |
Glass | |
-5°C to +100°C |