Learn More
Methanol with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
2.5 L
Specifications
Materiale o nome chimico | Methanol with 0.1% ammonium acetate |
Quantità | 2.5 L |
Punto d'infiammabilità | 11°C (51.8°F) |
Numero MDL | MFCD00004595 |
Numero UN | UN1230 |
Percent Purity | ≥99.5% (GC) |