Learn More
Methanol, HPLC Super Gradient Grade For Laboratory Use and HPLC, Chem Lab
Catalog Number 15979286
Click to view available options
Methanol, HPLC Super Gradient Grade For Laboratory Use and HPLC, 2.5 L
Punto di fusione -98°C
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Acidità < 0.0005 meq/g
Densità 0.79 g/mol
Punti di ebollizione 65°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 11 °C
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Intervallo percentuale saggio > 99.9%
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
Acqua < 500 ppm
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name methanol
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Grado Super Gradient
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol, HPLC super gradient grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol