Learn More
Methanol, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Catalog Number 10423861
223.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Get rapid, reproducible performance and separation results. Methanol, Ultra Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
Absorbance Max. 0.20 at 225nm, Max. 0.02 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm
CAS 67-56-1
Note sul grado di purezza Ultra Gradient Grade
Formula molecolare CH4O
Formula lineare CH3OH
Numero MDL MFCD00004595
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name methanol
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado BAKER ANALYZED™ HPLC
Densità 0.79g/cm3
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 5.5 - 44 Vol %
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 455°C
Odore Alcohol-like
Imballaggio EcoTainer Metal Safety Can
Forma fisica Liquid
Residuo dopo l'evaporazione Max. 2 ppm
Acido titolabile Max. 0.0003meq/g
Base titolabile Max. 0.0001meq/g
Acqua Max. 0.02%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.