Learn More
Metro™ Flexline™ Cart Accessories
Side/recessed storage accessories
Marca:  Metro™ FL252
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.25600kg
Codice prodotto. 15976911
  • 454.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fits Metro FL251 sharps containter
  • 20 5-quart containters
Specifica
Specifica
Replacement Lockable Sharps Containers
194 L
13 x 4.75 x 11.87 in. (33.02 x 12.06 x 30.14 cm)
11.87 in.
13 in.
Plastic
12.06 cm
51.25 gal.
Red
For cart
30.14 cm
33.02 cm
4.75 in.