Learn More
Metro™ HD Super Stainless Laboratory Worktable Accessory, Utility Racks
For use with HD Super worktables
Marca:  Metro™ 660SRC
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.90400kg
Codice prodotto. 15996741
  • 137.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Choice of racks for use with tables with overheads
Specifica
Specifica
1.93 in.
57.96 in.
Utility Rack
Overhead 72 and 96 in. worktable models
Chrome-plated
4.9 cm
4.37 in.
11 cm
147 cm