Learn More
Metro™ Lifeline Cart Accessory - Sharps Containers
Attaches to carts for easy accessibility while mobile
Marca:  Metro™ FL250
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Codice prodotto. 15956911
  • 79.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nonlocking
  • Dimensions: 24.1 x 8.3 x 23.7cm (9.5 x 3.25 9.3125 in.)
Specifica
Specifica
Sharps Container
Lifeline carts
Sharps Container Bracket with Hook-and-Loop Straps