Learn More
Metro™ MetroMax i™ Lab Worktable Accessory, Drawer
The Metro MetroMax i™ Lab Worktable Drawer comes in a choice of sizes to provide extra room and functionality in your storage setup.
Marca:  Metro™ LTD3
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.63200kg
Codice prodotto. 15907061
  • 316.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Drawers fit 30, 36, 48 and 60 in. (76, 91.4, 121.9, and 152.4cm) table lengths
  • Locking feature available
Specifica
Specifica
Drawer
3 in.
7.6 cm
For 30, 36, 48 and 60 in. lab worktables