Learn More
Metro™ MetroMax i™ Lab Worktable Accessory, Drawer
The Metro MetroMax i™ Lab Worktable Drawer comes in a choice of sizes to provide extra room and functionality in your storage setup.
Marca:  Metro™ LTD6
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.99200kg
Codice prodotto. 15927061
  • 413.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Drawers fit 30, 36, 48 and 60 in. (76, 91.4, 121.9, and 152.4cm) table lengths
  • Locking feature available
Specifica
Specifica
Drawer
6 in.
15.2 cm
For 30, 36, 48 and 60 in. lab worktables