Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Accessory, Keyboard Shelf
For use with MetroMax iQ shelves
Marca:  Metro™ LTKB
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.90400kg
Codice prodotto. 15957061
  • 388.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Epoxy-coated shelf provides high level of corrosion resistance
  • Mounts to 18 in. or 24 in. wide shelves
  • Minimum shelf length is 30 in.
Shelf load should not exceed 10 lbs. (45.8kg).
Specifica
Specifica
Keyboard Shelf
48 in. (121.9mm) and 60 in. (152.4mm) wide MetroMax i shelves