Learn More
Metro™ MetroMax™ iQ Polymer Shelving Accessory, Color Shelf Marker
Use to assign color coding to individual shelf levels, shelving units, carts, or strorage areas
Marca:  Metro™ CSM6-BX
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02400kg
Codice prodotto. 15916901
  • 7.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Attaches easity to shelf for content identification
  • 6 in. length
Specifica
Specifica
6 in.
Metro™ MetroMax i™ and Q™ shelving
15.2 cm