Learn More
Mettler Toledo™ ORP/Redox Combination Electrodes: BNC Connector
Combination electrode for measuring oxidation/reduction potential. Mettler Toledo ORP/Redox Combination Electrodes produce measuring signal on the surface of the metal by an exchange of electrons with the oxidation-reduction of the measured medium.
Marca: Mettler Toledo™ 51340339
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Design combinato
- Vetro o plastica
- Intervallo di temperatura: da 0° a 80°°C
Specifica
Redox electrode LE510 | |
Ceramica | |
Da 0° a 80 °C | |
Per misurazioni della forza ossidante/riducente della soluzione | |
ARGENTHAL | |
3mol/L KCl | |
Da 0 a 80 °C | |
0.72 in. | |
1 m | |
12 mm |
BNC | |
Plastica | |
InLab LE501 Redox | |
Misuratore di pH | |
Redox electrode LE510 | |
Da 32° a 176 °F | |
0.47 in. | |
12 mm | |
0.47 in. |