Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-EMD Millipore: Dimensione del poro 0.45 um
Per un'ampia gamma di applicazioni analitiche e di ricerca. Le membrane in esteri misti di cellulosa EMD Millipore MF-Millipore™, con pori da 0.45 µm sono disponibili in una vasta gamma di diametri. Realizzate in una miscela di cellulosa, bianche o nere, con superficie liscia o a griglia.
Marca: Merck HAWP04700F1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
Designed for a wide range of analytical and research applications. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.45μm pore size are available in a range of diameters. Composed of mixed cellulose membrane in black or white with a plain or gridded surface.
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
White | |
0.45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Plain | |
Plain, F1 | |
100 Pack | |
Filter Membranes | |
47 mm |
≥1.8 bar, air with water | |
MCE | |
Non-sterile | |
4 L/min x cm2 | |
Hydrophilic | |
100Pack | |
150 μm | |
Hydrophilic | |
47 mm |
Sicurezza e movimentazione
- Filter 47mm HAWP F1 100pk
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Octylphenol polyethoxyethanol