Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 1.2 μm
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca: Merck RAWP02500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
Used in analytical research.
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) | |
Non-sterile | |
Idrofilo | |
100Pack | |
Filter Membranes | |
25 mm |
Bianco | |
1.2μ m | |
270 mL/min x cm2 | |
Liscio | |
100/conf. | |
Hydrophilic | |
25 mm |
Sicurezza e movimentazione
- MCE 1.2UM WH PL 25MM 100/PK
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.