Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 1.2 μm
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
141.00€ - 540.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Materiale | MCE |
Dimensione del poro | 1.2 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10298200
|
Merck
RAWP02500 |
25 mm | 100Pack |
169.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10589022
|
Merck
RAWP09025 |
90 mm | 25Pack |
206.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10340181
|
Merck
RAWP04700 |
47 mm | 100Pack |
242.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10466071
|
Merck
RAWP14250 |
142 mm | 50Pack |
540.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10440601
|
Merck
RAWP01300 |
13 mm | 100Pack |
141.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Used in analytical research.
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
MCE | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
Filter Membranes |
White | |
1.2 μm | |
270 mL/min x cm2 | |
Plain | |
Hydrophilic |