Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 8.0 μm
Per il monitoraggio dell'aria e dei fluidi, per la raccolta e l'analisi di particelle, per il controllo di qualità dei serbatoi di conservazione dei fluidi
Marca: Merck SCWP01300
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) | |
Non-sterile | |
Per monitoraggio dell'aria; monitoraggio di fluidi; raccolta e analisi di particelle; controllo di qualità dei serbatoi di conservazione dei fluidi. | |
Filter Membranes | |
13 mm |
Bianco | |
8 μm | |
620 mL/min x cm2 | |
Idrofilo | |
Hydrophilic | |
13 mm |
Sicurezza e movimentazione
- MCE 8.0µm WH PL 13mm
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol