Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 8.0 μm
Per il monitoraggio dell'aria e dei fluidi, per la raccolta e l'analisi di particelle, per il controllo di qualità dei serbatoi di conservazione dei fluidi
138.00€ - 540.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | Bianco |
Materiale | Esteri misti di cellulosa (MCE) |
Dimensione del poro | 8 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10616941
|
Merck
SCWP09025 |
90 mm |
202.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10713141
|
Merck
SCWP14250 |
142 mm |
540.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10369510
|
Merck
SCWP02500 |
25 mm |
169.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10470411
|
Merck
SCWP04700 |
47 mm |
228.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10330231
|
Merck
SCWP01300 |
13 mm |
138.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Membrana in esteri misti di cellulosa
- Idrofila
- Dimensione pori: 0.8 μm
- Portata di aria max: 65l/min x cm quadrato
- Porosità: 82%
- Portata di acqua max: 620ml/min x cm quadrato
- Assorbimento proteico: 150μg/cm quadrato
- Temperatura massima: 75 °C
Specifica
Not Autoclavable | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) | |
Non-sterile | |
Per monitoraggio dell'aria; monitoraggio di fluidi; raccolta e analisi di particelle; controllo di qualità dei serbatoi di conservazione dei fluidi. | |
Filter Membranes |
Bianco | |
8 μm | |
620 mL/min x cm2 | |
Idrofilo | |
Hydrophilic |