Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 8.0 μm
Per il monitoraggio dell'aria e dei fluidi, per la raccolta e l'analisi di particelle, per il controllo di qualità dei serbatoi di conservazione dei fluidi
Marca: Merck SCWP04700
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
- Membrana in esteri misti di cellulosa
- Idrofila
- Dimensione pori: 0.8 μm
- Portata di aria max: 65l/min x cm quadrato
- Porosità: 82%
- Portata di acqua max: 620ml/min x cm quadrato
- Assorbimento proteico: 150μg/cm quadrato
- Temperatura massima: 75 °C
Specifica
Not Autoclavable | |
Membrane Filter | |
MCE | |
Non-sterile | |
Per monitoraggio dell'aria; monitoraggio di fluidi; raccolta e analisi di particelle; controllo di qualità dei serbatoi di conservazione dei fluidi. | |
Filter Membranes | |
47 mm |
Bianco | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) | |
8 μm | |
620 mL/min x cm2 | |
Idrofilo | |
Hydrophilic | |
47 mm |
Sicurezza e movimentazione
- MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 8.0
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose