missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGP Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1A1C3, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 60055-1-IG-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897005

  • 129.00€ / 20µL

Spedizione stimata: 16-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

MGP is associates with the organic matrix of bone and cartilage. MGP is thought to act as an inhibitor of bone formation.
Specifica

Specifica

MGP
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08493, P19788
Mgp
MGP Fusion Protein Ag1091
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG2a
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
1A1C3
Unconjugated
MGP
GIG36, matrix Gla protein, MGLAP, MGP, NTI
Mouse
Protein A
RUO
17313, 4256
-20°C
Liquid
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali