Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Funnel, According to Pregl
Micro-Filter Funnel for small volumes.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 28040
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06460kg
Codice prodotto. 16853076
  • 153.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
Specifica
4 mL
Borosilicate Glass 3.3
0
5/Pk.