Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Metricel™ Black Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4817
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 17104421
  • 263.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
  • Proven membrane performance
  • For research use only
Specifica
Specifica
300 mL
0.45 μm
Sterile
Black
20/Pk.
Metricel Membrane Modified PES