Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca:  Merck SLHA025NB
634.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10519222
  • 685.00€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with MCE Membrane:
  • Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Specifica
Specifica
Single-use
0.45 μm
Analytical sample prep
250Pack
100 mL
25 mm
Mixed Cellulose Esters (MCE)
Non-sterile
PVC
Syringe Filter
25 mm