Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
685.00€ - 1880.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Mixed Cellulose Esters (MCE) |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Analytical sample prep |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15818571
|
Merck
SLHA02510 |
1000Pack |
1880.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10519222
|
Merck
SLHA025NB |
250Pack |
685.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with MCE Membrane:- Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Specifica
Single-use | |
0.45 μm | |
Analytical sample prep | |
Syringe Filter | |
25 mm |
Mixed Cellulose Esters (MCE) | |
Non-sterile | |
PVC | |
100 mL | |
25 mm |