Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, MCE, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca:  Merck SLHA02510
1750.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.50000kg
Codice prodotto. 15818571
  • 1880.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with MCE Membrane:
  • Housing is made from a low-extractable polyvinylidene chloride (PVC).
Applications:
Clarification of Aqueous Solutions, General Laboratory Filtration
Specifica
Specifica
Single-use
PVDF, Mixed Cellulose Ester
Non-sterile
PVC
1000Pack
100 mL
25 mm
Mixed Cellulose Esters (MCE)
0.45 μm
Analytical sample prep
Millex™
Syringe Filter
25 mm