Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mini Union Replacement Ferrules
Delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 072697
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 13457349
  • 97.40€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Specifically designed for connecting capillary columns
  • Connects guard columns to capillary columns
  • Inert and precise glass lined bore
  • Low dead volume
Specifica
Specifica
0.5 mm ID
15% Graphite, 85% Vespel
10/Pk.
Bore size: 0.5 mm
Graphite Vespel Replacement Mini Union Ferrule for 0.32mm ID Column
0.32 mm