Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Green Cap, Lithium Heparin, Non-Sterile
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
1770.00€
Specifica
Additivo | Lithium Heparin |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Chiusura inclusa | Yes |
Colore chiusura | Green |
Quantità | 500/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15708179
|
Greiner Bio-One
450536 |
0.5 mL |
1770.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15718179
|
Greiner Bio-One
450537 |
1 mL |
1770.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Inner wall is coated with spray-dried lithium heparin, which acts as an anticoagulant to block the clotting cascade.
Specifica
Lithium Heparin | |
Yes | |
500/Pk. |
Non-sterile | |
Green |