Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube. Lavender Cap, K3E K3EDTA, Non-Sterile
Inner wall is coated with anticoagulant that binds calcium ions and interrupts clotting.
516.00€ - 1720.00€
Specifica
Additivo | K3 E K3 EDTA |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Chiusura inclusa | Yes |
Colore chiusura | Lavender |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15748169
|
Greiner Bio-One
450530 |
0.25, 0.5 mL |
1720.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15830146
|
Greiner Bio-One
450530 |
0.25, 0.5 mL |
728.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15758169
|
Greiner Bio-One
450531 |
1 mL |
516.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Inner wall is coated with spray-dried K3E K3EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
- Used for hematology.
- Available in different quantities.
Specifica
K3 E K3 EDTA | |
Non-sterile | |
Yes | |
Lavender |