Learn More
Brady™ MiniMark™ High Performance Ribbons
Forte resistenza ambientale contro sbavature e prodotti chimici. Inoltre, qualità di stampa affidabile e precisa per massimizzare la leggibilità del codice a barre. Nastro in resina ad alte prestazioni per stampa su vinile B-595 con eccellente resistenza ai solventi.
Marca: Brady™ 710346
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10100kg
Descrizione
- Excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
- High Performance Resin Ribbon for printing on B-595 Vinyl.
- 110 mm Wide
Specifica
Printer Ribbon | |
MiniMark Printer | |
4.33 in. | |
110 mm | |
90 m x 110 mm | |
Ink side out |
Green | |
98.4 yd. | |
90 m | |
12.7 mm I.D. | |
110 mm Green Ribbon | |
1 Ea. |