Learn More
Brady™ MiniMark™ High Performance Ribbons
Forte resistenza ambientale contro sbavature e prodotti chimici. Inoltre, qualità di stampa affidabile e precisa per massimizzare la leggibilità del codice a barre. Nastro in resina ad alte prestazioni per stampa su vinile B-595 con eccellente resistenza ai solventi.
150.00€
Specifica
Product Type | Printer Ribbon |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MiniMark Printer |
Larghezza (sistema imperiale) | 4.33 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 110 mm |
Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm I.D. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11524214
|
Brady™
710344 |
Blue |
150.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11544214
|
Brady™
710346 |
Green |
150.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11534214
|
Brady™
710345 |
Red |
150.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10215044
|
Brady™
710343 |
White |
150.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
- High Performance Resin Ribbon for printing on B-595 Vinyl.
- 110 mm Wide
Specifica
Printer Ribbon | |
4.33 in. | |
12.7 mm I.D. | |
1 Ea. |
MiniMark Printer | |
110 mm | |
Ink side out |