Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ RC, non sterili
Rapida filtrazione per la rimozione di particelle di volume ridotto e massima comodità di utilizzo. Il filtro per siringa Sartorius Minisart™ RC usa una membrana di cellulosa rigenerata per la chiarificazione di campioni di piccoli volumi. È possibile scegliere tra dimensioni dei pori di 0.2 e 0.45 μm in filtri di diametro di 15, 25 e 4 mm.
Marca:  Sartorius 17821----------K
71.24 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10282121
  • 87.30€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Combines rapid small volume particle removal filtration with maximum user convenience. Sartorius Minisart™ RC Syringe Filters utilize a regenerated cellulose membrane for clarification of small volume samples. Choose from 0.2 and 0.45μm pore sizes in 15, 25 and 4mm diameter filters.
Simple, rapid and reliable filtration
  • Contains a hydrophilic, solvent-resistant regenerated cellulose (RC) membrane
  • Better compatibility with aqueous solutions and solvent mixtures than competitors
  • High flow rate for rapid small volume particle removal with no leakage
  • Ideal for sample cleaning and particle removal for the HPLC or GC analysis
  • Polypropylene housing
    • Optimized for filtration prior to analytics
    • Withstands even harsh solvents and chemicals
    • Almost free of leachables and extractables
  • Female luer lock inlet with a male luer slip outlet
Maximum user convenience
  • Complete, ready-to-connect filter units are easy to handle
  • Universal fit on standard syringes
  • Disposable, single-use units are an economical option
  • Proven quality and 100% tested during manufacture
  • Non-sterile options can be sterilized via ethylene oxide, gamma irradiation and autoclaving
Specifica
Specifica
Regenerated Cellulose
Non-sterile
5 μL
Luer-Lock femmina
Bulk
Minisart™
Filtro per siringa
Cellulosa rigenerata (RC)
0.2 μm
6.45m m2
Polipropilene
Luer Slip maschio
4.5bar
50/conf.
4.0 mm