Learn More
Fisherbrand™ Mixed Cellulose Ester Membranes Sterile Filter
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
Marca: Fisherbrand™
66.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16200kg
Descrizione
- Widely used membranes in analytical and research applications
- Naturally hydrophilic, biologically inert and offer thermal stability
- Characterized by smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose membrane which facilitates particles detection, and high retention level
- Gridded membranes are used in many microbiological techniques include colony counting after incubation
Specifica
2.23bar | |
MCE | |
Sterile | |
Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids | |
Black | |
100 Pack | |
Yes |
White | |
0.45 μm | |
60mL/min./cm2 | |
5L/min./cm2 | |
Hydrophilic | |
Gridded Disc | |
47 mm |
Sicurezza e movimentazione
- X100 MBNE MCE WHIT/N 47MM .45µ ST Fisherbrand .
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose