Learn More
Fisherbrand™ Mixed Cellulose Ester Membranes Sterile Filter
Fisherbrand™ Mixed Celluloses Esters Membranes Sterile Filters are composed of cellulose acetate and cellulose nitrate.
Marca: Fisherbrand™
39.28 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07020kg
Descrizione
- Widely used membranes in analytical and research applications
- Naturally hydrophilic, biologically inert and offer thermal stability
- Characterized by smoother and more uniform surface than pure nitrocellulose membrane which facilitates particles detection, and high retention level
- Gridded membranes are used in many microbiological techniques include colony counting after incubation
Specifica
3.62bar | |
Microfilter | |
0.2 μm | |
19mL/min./cm2 | |
2L/min. | |
Hydrophilic | |
Gridded Disc | |
47 mm |
White | |
MCE | |
Sterile | |
Microdialysis of DNA and Proteins, clarification of aqueous solutions during microbiological analysis, identification of Nucleic Acids | |
Black | |
100 Pack | |
Yes |
Sicurezza e movimentazione
- MBNE MCE WHIT/N 47MM .22µm
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose