Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Brand Macro Pipetters
For large volume handling tasks such as reconstituting reagents, controls, or dilutions
Marca:  VistaLab™ Technologies 1065
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11905822
  • 400.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Factory calibrated for accurate volume delivery
  • Can be easily adjusted to achieve accurate performance on dense or viscous liquids
Specifica
Specifica
±0.75%
Aluminum, Stainless Steel
Macropipette
Nozzle Insert, Calibration Key
Lifetime
2.5 in.
Gray
1
1 mL
1 Ea.
11 in.
1.5 in.