Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Brand Macro Pipetters
For large volume handling tasks such as reconstituting reagents, controls, or dilutions
399.00€ - 525.00€
Specifica
Materiale | Aluminum, Stainless Steel |
---|---|
Numero di canali | 1 |
Tipo | Macropipette |
Include | Nozzle Insert, Calibration Key |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Accuracy | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11905842
|
VistaLab™ Technologies
1077 |
±0.6% | Red | 7 mL |
525.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11945832
|
VistaLab™ Technologies
1067 |
±0.75% | Green | 3 mL |
400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11975832
|
VistaLab™ Technologies
1070 |
±0.6% | Red | 10 mL |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11965832
|
VistaLab™ Technologies
1069 |
±0.75% | Yellow | 5 mL |
399.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11955832
|
VistaLab™ Technologies
1068 |
±0.75% | White | 4 mL |
400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11935832
|
VistaLab™ Technologies
1066 |
±0.75% | Red | 2 mL |
400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11905822
|
VistaLab™ Technologies
1065 |
±0.75% | Gray | 1 mL |
400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11915842
|
VistaLab™ Technologies
1078 |
±0.6% | Red | 8 mL |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11925842
|
VistaLab™ Technologies
1079 |
±0.6% | Red | 9 mL |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11995832
|
VistaLab™ Technologies
1076 |
±0.6% | Red | 6 mL |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Factory calibrated for accurate volume delivery
- Can be easily adjusted to achieve accurate performance on dense or viscous liquids
Specifica
Aluminum, Stainless Steel | |
Macropipette | |
1 Ea. | |
11 in. | |
1.5 in. |
1 | |
Nozzle Insert, Calibration Key | |
Lifetime | |
2.5 in. |