Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert verde
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Descrizione
- Tuta con cappuccio a 3 pezzi
- Design ergonomico-protettivo
- Cuciture esterne ribattute
- Polsi, caviglie e volto elasticizzati
- Vita con elastico (incollato)
- Cursore zip grande e facile da afferrare.
- Robusto ma leggero (<180 g per indumento)
- Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | 2 X-Large |
Materiale | HDPE |
Colore | Verde |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Hood Type | 3-panel |
Tipo di chiusura | Zip |